missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diclofop-methyl 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Code produit 30317576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30317576 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30317576 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010063ME

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Kemiskt namn eller material Diclofop methyl
CAS 51338-27-3
Analyt- eller komponentnamn Diclofop methyl
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H14 Cl2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]-, methyl ester, (±)-Diclofop-methyl, Avenoxan, Dichlofop-methyl, Dichlorfop-methyl, Diclofop methyl ester, Diclofop-methyl, Diclosan, HOE 23408, Hoegrass, Hoelon, Illoxan, Iloxan, Methyl 2[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate, Methyl diclofop, Methyldichlofop
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3
LEDER O=C(OC)C(OC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1)C
IUPAC-namn methyl 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propanoate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 341.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 340.0269 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.