Läs mer
Diclofop-methyl, TRC
Produktkod. 30378202
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30378202 250 mg
1 options
Produktkod. 30378202 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD431555250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclofop methyl
CAS 51338-27-3
Molekylformel C16 H14 Cl2 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym (±)-Diclofop-methyl, Avenoxan, Dichlofop-methyl, Dichlorfop-methyl, Diclofop methyl ester, Diclofop-methyl, Diclosan, HOE 23408, Hoegrass, Hoelon, Illoxan, Iloxan, Methyl 2[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate, Methyl diclofop, Methyldichlofop
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3
LEDER COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
IUPAC-namn methyl 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 341.19
Formel vikt 340.0269