missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diclofop-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofop methyl |
| CAS | 51338-27-3 |
| Molekylformel | C16 H14 Cl2 O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (±)-Diclofop-methyl, Avenoxan, Dichlofop-methyl, Dichlorfop-methyl, Diclofop methyl ester, Diclofop-methyl, Diclosan, HOE 23408, Hoegrass, Hoelon, Illoxan, Iloxan, Methyl 2[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate, Methyl diclofop, Methyldichlofop |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.19 |
| Formel vikt | 340.0269 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?