Läs mer
Diclofop-P-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314870
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314870 1 ml
1 options
Produktkod. 30314870 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12541000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclofop-P-methyl
CAS 71283-65-3
Analyt- eller komponentnamn Diclofop-P-methyl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H14 Cl2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]-, methyl ester, (R)-, (+)-Diclofop-methyl, (R)-(+)-Diclofop-methyl, (R)-Dichlofop-methyl, (R)-Diclofop-methyl, Diclofop-P-methyl
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3/t10-/m1/s1
LEDER COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
IUPAC-namn methyl (2R)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propanoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 341.186
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 340.0269 g/mol