missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Diclofop, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofop (free acid) |
| CAS | 40843-25-2 |
| Molekylformel | C15 H12 Cl2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[4-(2,4-Dichlorophenoxy)phenoxy]propanoic acid, (±)-Diclofop, 2-[4-(2',4'-Dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid, Dichlorfop acid, Diclofop, Diclofop acid, HOE 21079 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Cl2O4/c1-9(15(18)19)20-11-3-5-12(6-4-11)21-14-7-2-10(16)8-13(14)17/h2-9H,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | CC(Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.16 |
| Formel vikt | 326.0113 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?