Läs mer
Diclomezine 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311497
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30311497 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30311497 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA12545000AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclomezine
CAS 62865-36-5
Analyt- eller komponentnamn Diclomezine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H8 Cl2 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 6-(3,5-Dichloro-4-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone, Diclomezine, Monguard
InChI formel InChI=1S/C11H8Cl2N2O/c1-6-8(12)4-7(5-9(6)13)10-2-3-11(16)15-14-10/h2-5H,1H3,(H,15,16)
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cc1c(Cl)cc(cc1Cl)C2=NNC(=O)C=C2
IUPAC-namn 3-(3,5-dichloro-4-methylphenyl)-1H-pyridazin-6-one
Lösningsmedel eller matris Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 255.1
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 254.0014 g/mol