Läs mer
Diclosan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclosan |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2O2/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7,15H |
| Formel vikt | 253.9901 |
| Procent renhet | >95% |