Läs mer
Dicloxacillin Sodium hydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Dicloxacillin Sodium hydrate (Dicloxacillin sodium salt monohydrate) is a narrow-spectrum β-Lactam antibiotic of the penicillin class, is used to treat infections caused by susceptible Gram-positive bacteria, active against beta-lactamase-producing organisms such as Staphylococcus aureus.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicloxacillin Sodium hydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 13412-64-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H18Cl2N3NaO6S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Dicloxacillin sodium salt monohydrate |
| Löslighetsinformation | H2O : 25 mg/mL (48.99 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |