Läs mer
Dicloxacillin sodium salt monohydrate, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61581.03
| Kvantitet | 1g |
|---|
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Kemiska identifierare
| 13412-64-1 | |
| 513.342 | |
| ASMFXKXNAWVTAY-MBGFYOAHSA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium;hydrate |
| C19H21Cl2N3NaO6S | |
| MFCD00056865 | |
| 131673926 | |
| [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.O.[Na] |
Specifikationer
| Dicloxacillin sodium salt | |
| C19H21Cl2N3NaO6S | |
| 1g | |
| Soluble in water | |
| [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.O.[Na] | |
| 513.342 | |
| 492.33 |
| 13412-64-1 | |
| MFCD00056865 | |
| 14,3084 | |
| ASMFXKXNAWVTAY-MBGFYOAHSA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium;hydrate | |
| 131673926 |
Säkerhet och hantering
- Dicloxacillin sodium salt monohydrate
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid