Läs mer
Dicloxacillin Sodium Salt Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicloxacillin sodium monohydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17Cl2N3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 509.0191 |