Läs mer
Dicobalt Edetate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicobalt Edetate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O8.2Co/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+2/p-4 |
| Formel vikt | 405.9258 |