Läs mer
Dikobalt oktakarbonyl, 95 %, stabiliserad
Produktkod. 10250903 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10250903 25 g Glasflaska 25g
10687431 5 g Glasflaska 5g
15149263 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10250903 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291840250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10210-68-1 | C8Co2O8 | 341,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10210-68-1
Molekylformel C8Co2O8
Molekylvikt (g/mol) 341.95
MDL-nummer MFCD00016024
Synonym carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicobalt octacarbonyl
Namnnotering 95%
Smältpunkt 51.0°C to 52.0°C
Färg Orange-röd till röd
Densitet 1.8100g/mL, 1.81
Flampunkt −13°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Co2(CO)8
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,3095
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide
Stabilisator 5% max. hexane
Formel vikt 341.95
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystals or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dicobalt octacarbonyl, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
Skyddsangivelse
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.