Läs mer
Dicofol (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicofol |
| CAS | 115-32-2 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl5 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzhydrol, 4,4'-dichloro-α-(trichloromethyl)- (8CI), 4-Chloro-α-(4-chlorophenyl)-α-(trichloromethyl)benzenemethanol, 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethanol, 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethanol, 2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol, 2,2,2-Trichloro-1,1-bis(p-chlorophenyl)ethanol, 2,2,2-Trichloro-1,1-di(4-chlorophenyl)ethanol, 4,4'-Dichloro-α-(trichloromethyl)benzhydrol, AFD 25, Acarin, Agravertin, CPCA, Chloretanol, Colonel-S, DTMC, Dacomain, Decofol, Dichlorokelthane, Dicofol, Dicofol kelthene, ENT 23,648, Ethanol, 2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)-, FW 293, Keltane, Kelthane, Kelthane A, Kelthanethanol, Milbol, Mitigan, p,p'-Dicofol, p,p'-Kelthane |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl5O/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(20,14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,20H |
| LEDER | OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccc(Cl)cc2)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.49 |
| Formel vikt | 367.9096 |