Läs mer
Dicrotophos, TRC
Produktkod. 30384956
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30384956 10 mg
1 options
Produktkod. 30384956 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43672010MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicrotophos
CAS 141-66-2
Molekylformel C8 H16 N O5 P
Kvantitet 10 mg
Synonym Phosphoric acid, (1E)-3-(dimethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl dimethyl ester (9CI), Phosphoric acid, 3-(dimethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl dimethyl ester, (E)-, Phosphoric acid, dimethyl ester, ester with 3-hydroxy-N,N-dimethylcrotonamide, (E)- (8CI), 3-(Dimethoxyphosphinyloxy)-N,N-dimethyl-cis-crotonamide, 3-Hydroxy-N,N-dimethyl-cis-crotonamide dimethyl phosphate, Bidrin, Bidrin 8, C 709, Carbicron, Carbomicron, Dicrotophos, Dimethyl 1-dimethylcarbamoyl-1-propen-2-yl phosphate, Dimethyl 2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl phosphate, ENT 24,482, Ektafos, Karbicron, Oleobidrin, SD 3562, trans-Bidrin
InChI formel InChI=1S/C8H16NO5P/c1-7(6-8(10)9(2)3)14-15(11,12-4)13-5/h6H,1-5H3/b7-6+
LEDER COP(=O)(OC)O\C(=C\C(=O)N(C)C)\C
IUPAC-namn [(E)-4-(dimethylamino)-4-oxobut-2-en-2-yl] dimethyl phosphate
Molekylvikt (g/mol) 237.19
Formel vikt 237.0766