Läs mer
Dictamine, MedChemExpress
Beskrivning
Dictamnine (Dictamine) has the ability to exert cytotoxicity in human cervix, colon, and oral carcinoma cells
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dictamine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 484-29-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H9NO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Dictamnine Dectamine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (250.99 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |