Läs mer
Dictamnine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dictamnine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c1-14-11-8-4-2-3-5-10(8)13-12-9(11)6-7-15-12/h2-7H,1H3 |