Läs mer
Dicumarol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicoumarol |
| CAS | 66-76-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dicoumarol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H12 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Coumarin, 3,3'-methylenebis[4-hydroxy-, 3,3'-Methylenebis[4-hydroxy-1,2-benzopyrone], 3,3'-Methylenebis[4-hydroxycoumarin], Acadyl, Acavyl, Antitrombosin, Baracoumin, Bis(4-hydroxycoumarin-3-yl)methane, Bis-3,3'-(4-hydroxycoumarinyl)methane, Bishydroxycoumarin, Cuma, Cumid, Di-4-hydroxy-3,3'-methylenedicoumarin, Dicoumal, Dicoumarin, Dicoumarol, Dicuman, Dicumarine, Dicumarol, Dicumol, Dufalone, Kumoran, Melitoxin, NC 034, NSC 17860, NSC 221570, NSC 41834, Temparin, Trombosan |
| InChI formel | InChI=1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14 |
| Visa mer |