Läs mer
Dicumarol
Produktkod. 15435819
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435819 5 g 5g
15445819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63634.06
 Begränsad artikel
I lager
Vitamin K-reduktashämmare med antikoagulerande egenskaper | CAS: 66-76-2 | C19H12O6 | 336,30 g/mol
Dicumarol är en naturlig kemikalie som används som antikoagulerande medel som fungerar som en vitamin K-antagonist och är också ett derivat av kumarin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dicumarol är en naturlig kemikalie som används som antikoagulerande medel som fungerar som en vitamin K-antagonist och är också ett derivat av kumarin.
Löslighet
Löslig i vattenbaserade alkaliska lösningar, organiska baser, 0,1 N NaOH (15 mg/ml), Pyridin (50 mg/ml), kloroform (något lösligt) och bensen (något lösligt). Olösligt i vatten och alkoholer.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-76-2
Molekylformel C19H12O6
Molekylvikt (g/mol) 336.30
MDL-nummer MFCD00006857
InChI-nyckel DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicumarol, dicoumarol, bishydroxycoumarin, dicoumarin, melitoxin, antitrombosin, baracoumin, dicoumal, dicumarine, acadyl
PubChem CID 54676038
ChEBI CHEBI:4513
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-[(4-hydroxi-2-oxokromen-3-yl)metyl]kromen-2-on
LEDER OC1=C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)C(=O)OC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicumarol
Smältpunkt 286°C to 289°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,3090
Löslighetsinformation Soluble in aqueous alkaline solutions,organic bases,0.1 N NaOH (15mg/ml),Pyridine (50mg/ml),chloroform (slightly soluble),and benzene (slightly soluble). Insoluble in water,and alcohols.
Formel vikt 336.3
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dicumarol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicoumarol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.