Läs mer
Dikumylperoxid, 98 %
Produktkod. 15406918
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406918 500 g 500g
15496908 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60442.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-43-3 | C18H22O2 | 270,372 g/mol
Dicumylperoxid (DCP) används:
  • vid vulkanisering av gummi.
  • som ett tvärbindningsmedel vid syntes av polymjölksyrakompositfibrer.
  • vid framställning av polyetenkompositer.
  • vid syntesen av polyamid 112/etylenvinylacetatsampolymerblandningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dicumylperoxid (DCP) används:• vid vulkanisering av gummi. •som ett tvärbindningsmedel vid syntes av polymjölksyrakompositfibrer. •vid framställning av polyetenkompositer. •vid syntesen av polyamid 112/etylenvinylacetatsampolymerblandningar.
Löslighet Löslig
i kloroform och de flesta organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-43-3
Molekylformel C18H22O2
Molekylvikt (g/mol) 270.372
MDL-nummer MFCD00036227
InChI-nyckel XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
PubChem CID 6641
IUPAC-namn 2-(2-fenylpropan-2-ylperoxi)propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicumyl peroxide
Smältpunkt 39°C to 41°C
Densitet 1.56
Linjär formel [C6H5C(CH3)2]2O2
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3110
Beilstein 2056090
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 270.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.