Läs mer
Dikumylperoxid, 98 %
Beskrivning
Dicumylperoxid (DCP) används:
- vid vulkanisering av gummi.
- som ett tvärbindningsmedel vid syntes av polymjölksyrakompositfibrer.
- vid framställning av polyetenkompositer.
- vid syntesen av polyamid 112/etylenvinylacetatsampolymerblandningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dicumylperoxid (DCP) används:• vid vulkanisering av gummi. •som ett tvärbindningsmedel vid syntes av polymjölksyrakompositfibrer. •vid framställning av polyetenkompositer. •vid syntesen av polyamid 112/etylenvinylacetatsampolymerblandningar.
Löslighet Löslig
i kloroform och de flesta organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicumyl peroxide |
| Smältpunkt | 39 °C till 41 °C |
| Densitet | 1.56 |
| Linjär formel | [C6H5C(CH3)2]2O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3110 |
| Beilstein | 2056090 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform och de flesta organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 270.37 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.