Läs mer
Dikumylperoxid, TRC
Produktkod. 30137013
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137013 10 g
30134082 5 g
18060630 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137013 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43601310G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-43-3
Molekylformel C18H22O2
Molekylvikt (g/mol) 270.37
Synonym Bis(1-methyl-1-phenylethyl) Peroxide, 14S-F1, 40B, ACEOX DCP, Active Dicumyl Peroxide, Akroform DC 40EPR, BC-FF, Bis(2-phenyl-2-propyl) Peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) Peroxide, C 3, C 3 (crosslinking agent), Cumene Peroxide;Cumyl Peroxide, D 100480, D 40C, DCP, DCP 40, DCP 40C, DCP 40KE, DCP 95R;DCP 98, DCP 99, Di-Cup, Di-Cup 40, Di-Cup 40A, Di-Cup 40C, Di-Cup 40HAF;Di-Cup 40KE, Di-Cup 40KE-U, Di-Cup 40KEU, Di-Cup 60, Di-Cup 90, Di-Cup R, Di-Cup T, Di-alpha-cumyl peroxide, Dicumene hydroperoxide, Dicumenyl peroxide;Dicumyl peroxide, Dicup 4OKE, Diisopropylbenzene peroxide, E-DCP 40P, F 40, F 40 (crosslinking agent), F 40P, Interox DCUP 1, Interox DCUP 40G, Isopropylbenzene peroxide, Kayacumyl D, Kayacumyl D 40C, Kayacumyl D 40K;Kayacumyl D 40MB, Kayacumyl D 40MB-S, Kayacumyl DCP, Kayacumyl DCP 40C;LX 500, Luperco 500-40C;
IUPAC-namn 2-(2-fenylpropan-2-ylperoxi)propan-2-ylbenzen
LEDER CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicumyl Peroxide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
Formel vikt 270.162