Läs mer
Dicyandiamid, 99,5 %
Produktkod. 10242462 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10242462 5 g Glasflaska 5g
10639833 25 g Plastflaska 25g
10284040 1 kg Plastflaska 1kg
10182470 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10242462 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113810050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-58-5
Molekylformel C2H4N4
Molekylvikt (g/mol) 84.08
MDL-nummer MFCD00008066
InChI-nyckel QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
LEDER NC(N)=NC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyandiamide
Smältpunkt 208.0°C to 211.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.5%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Fieser 01,229
Merck Index 15, 3103
Löslighetsinformation Solubility in water: 32g/L (20°C). Other solubilities: 38g/L in methanol (20°C)
IUPAC-namn 2-cyanoguanidin
Formel vikt 84.08
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.