Läs mer
Dicyandiamid, 99 %
Produktkod. 11478663
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478663 500 g 500g
11384509 250 g 250g
11488663 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478663 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10451.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84,08 g/mol
Dicyandiamid används vid syntes av barbiturater. Det används som stabilisator av ammoniumdinitramidsmälta. Den används som härdare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dicyandiamid används vid syntes av barbiturater. Det används som stabilisator av ammoniumdinitramidsmälta. Den används som härdare.
Löslighet
Lösligt i vatten (32g/L ) vid 20 °C
Anmärkningar
Förvara vid 2-8 °C. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, ammoniumnitrat, kaliumklorat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-58-5
Molekylformel C2H4N4
Molekylvikt (g/mol) 84.08
MDL-nummer MFCD00008066
InChI-nyckel QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
IUPAC-namn 2-cyanoguanidin
LEDER NC(N)=NC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyandiamide
Smältpunkt 208 °C till 211 °C
Densitet 1.4 g/mL
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 500 g
Beilstein 605637
Merck Index 14,3092
Löslighetsinformation Löslig i vatten (32 g/L) vid 20 °C
Formel vikt 84.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.