Läs mer
Dicyclanil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicyclanil |
| CAS | 112636-83-6 |
| Molekylformel | C8 H10 N6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,6-Diamino-2-(cyclopropylamino)-5-pyrimidinecarbonitrile, 2-(Cyclopropylamino)-4,6-diamino-5-cyanopyrimidine, CLiK, Dicyclanil |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N6/c9-3-5-6(10)13-8(14-7(5)11)12-4-1-2-4/h4H,1-2H2,(H5,10,11,12,13,14) |
| LEDER | Nc1nc(NC2CC2)nc(N)c1C#N |
| IUPAC-namn | 4,6-diamino-2-(cyclopropylamino)pyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.21 |
| Formel vikt | 190.0967 |