Läs mer
Dicyklohexano-18-krona-6, blandning av isomerer, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374509
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374509 10 g 10g
11488256 1 g 1g
11498256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15344.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16069-36-6 | C20H36O6 | 372.502 g/mol
Dicyklohexano används som anjonaktivator och komplexbildare som solubiliserar alkalimetalljoner i opolära lösningsmedel. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dicyklohexano används som anjonaktivator och komplexbildare som löser alkalimetalljoner i opolära lösningsmedel. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen etc.
Löslighet
Löslig i toluen. Något lösligt (13g/L, 26 °C) i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara under torr inert gas. Oförenlig med starka syror, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16069-36-6
Molekylformel C20H36O6
Molekylvikt (g/mol) 372.502
MDL-nummer MFCD00005099
InChI-nyckel BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
PubChem CID 85955
LEDER C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexano-18-crown-6
Namnnotering mixture of isomers
Smältpunkt 46°C to 53°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1130529
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2602
Löslighetsinformation Soluble in Toluene. Slightly soluble (13g/L,26°C) in water.
Formel vikt 372.5
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.