Läs mer
Dicyklohexyl(2,4,6-triisopropylfenyl)fosfin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine |
| CAS | 303111-96-8 |
| Molekylformel | C27 H45 P |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H45P/c1-19(2)22-17-25(20(3)4)27(26(18-22)21(5)6)28(23-13-9-7-10-14-23)24-15-11-8-12-16-24/h17-21,23-24H,7-16H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)c1cc(C(C)C)c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(c1)C(C)C |
| IUPAC-namn | Dicyklohexyl-[2,4,6-tri(propan-2-yl)fenyl]fosfan |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.62 |
| Formel vikt | 400.326 |