Läs mer
Dicyclohexyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicyclohexyl Ketone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2 |
| Formel vikt | 194.1671 |