Läs mer
Dicyclohexyl phthalate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31444537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31444537 25 g
31440501 100 g
31438517 1 kg
31434521 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31444537 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12441925g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexyl phthalate
CAS 84-61-7
Molekylformel C20H26O4
MDL-nummer MFCD00003849
Kvantitet 25 g
LEDER O=C(OC1CCCCC1)C2=CC=CC=C2C(OC3CCCCC3)=O
Molekylvikt (g/mol) 330.42
Procent renhet 95%