Läs mer
Dicyklohexylftalat, 99+%
Produktkod. 15472418
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15472418 500 g 500g
15462418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56004.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330,424 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-61-7
Molekylformel C20H26O4
Molekylvikt (g/mol) 330.424
MDL-nummer MFCD00003849
InChI-nyckel VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexyl phthalate, ergoplast fdc, unimoll 66, ergoplast.fdc, howflex cp, phthalic acid, dicyclohexyl ester, phthalic acid dicyclohexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, unii-cgd15m7h2n, ccris 6190
PubChem CID 6777
ChEBI CHEBI:34693
IUPAC-namn dicyklohexylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER C1CCC(CC1)OC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexyl phthalate
Smältpunkt 63 °C till 67 °C
Densitet 1.383
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 500 g
Beilstein 1889288
Formel vikt 330.42
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.