Läs mer
Dicyklohexylftalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10433433 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10433433 5 g Glasflaska 5g
10260313 250 g Glasflaska 250g
10187972 1 kg Glasflaska 1kg
10549043 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10433433 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 375050050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-61-7
Molekylformel C20H26O4
Molekylvikt (g/mol) 330.42
MDL-nummer MFCD00003849
InChI-nyckel VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexyl phthalate, ergoplast fdc, unimoll 66, ergoplast.fdc, howflex cp, phthalic acid, dicyclohexyl ester, phthalic acid dicyclohexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, unii-cgd15m7h2n, ccris 6190
PubChem CID 6777
ChEBI CHEBI:34693
IUPAC-namn dicyklohexylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER C1CCC(CC1)OC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexyl phthalate
Smältpunkt 63.0°C
Färg Vitt
Densitet 207g/mL
Kokpunkt 200.0°C to 235.0°C (4.0 mmHg)
Flampunkt 207°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 330.42
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dicyclohexyl phthalate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.