missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dicyclohexyl Phthalate-d4, TRC

Produktkod. 30372388
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372388 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30372388 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43925210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4
CAS 358731-25-6
Molekylformel C20 2H4 H22 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4, Dicyclohexyl phthalate-d4, Phthalic Acid, Bis-cyclohexyl Ester D4 (phenyl D4), 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4, Dicyclohexyl phthalate-d4
InChI formel InChI=1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2/i7D,8D,13D,14D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC2CCCCC2)c(C(=O)OC3CCCCC3)c1[2H]
IUPAC-namn dicyclohexyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 334.44
Formel vikt 334.2082
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.