Läs mer
Dicyklohexylftalat, TRC
Produktkod. 30387094
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30387094 50 g
1 options
Produktkod. 30387094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43925050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester
CAS 84-61-7
Molekylformel C20 H26 O4
Kvantitet 50 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dicyclohexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester (9CI), Phthalic acid, dicyclohexyl ester (6CI,8CI), DCHP, Dicyclohexyl phthalate, Edenol DCHP, Ergoplast FDC, HF 191, Howflex CP, Morflex 150, NSC 6101, Unimoll 66, Uniplex 250
InChI formel InChI=1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
LEDER O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
IUPAC-namn dicyklohexylbensen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 330.42
Formel vikt 330.1831