Läs mer
Dicyclohexylacetic acid, 98+%
Produktkod. 15416347
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416347 5 g 5g
15426347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33523.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52034-92-1 | C14H24O2 | 224.344 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Löslighet Svårlösligt i vatten.(0,26 g
/L) (25 C),°
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52034-92-1
Molekylformel C14H24O2
Molekylvikt (g/mol) 224.344
MDL-nummer MFCD00075017
InChI-nyckel PGGMEZOUAPIYOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylacetic acid, hexahydro-diphenylessig, dicyclohexyl acetic acid, dicyclohexyl-acetic acid, acmc-20ala4
PubChem CID 3661562
IUPAC-namn 2,2-dicyklohexylättiksyra
LEDER C1CCC(CC1)C(C2CCCCC2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexylacetic acid
Smältpunkt 139°C to 141°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vikt 224.34
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.