missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dicyclohexylacetic acid, 98+%

Produktkod. 15426347
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426347 25 g 25g
15416347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15426347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33523.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 52034-92-1 | C14H24O2 | 224.344 g/mol

Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.

Löslighet Svårlösligt i vatten.(0,26 g
/L) (25 C),°

Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 52034-92-1
Molekylformel C14H24O2
Molekylvikt (g/mol) 224.344
MDL-nummer MFCD00075017
InChI-nyckel PGGMEZOUAPIYOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylacetic acid, hexahydro-diphenylessig, dicyclohexyl acetic acid, dicyclohexyl-acetic acid, acmc-20ala4
PubChem CID 3661562
IUPAC-namn 2,2-dicyklohexylättiksyra
LEDER C1CCC(CC1)C(C2CCCCC2)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dicyclohexylacetic acid
Smältpunkt 139°C to 141°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vikt 224.34
Procent renhet ≥98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.