Läs mer
Dicyklohexylamin, 98 %
Produktkod. 11364509
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364509 100 mL 100ml
11437607 500 mL 500ml
11447607 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11364509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15671.AE
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 101-83-7 | C12H23N | 181,32 g/mol
Dicyklohexylamin används som mellanprodukt för produktion av antioxidanter och vulkaniseringsaccelerator. Den används som katalysator för flexibla polyuretanskum. Det används också i jordbrukskemikalier och textilkemikalier. Används för att utgöra joniska flytande matriser för bakterieanalys i matrisassisterad laserdesorption/joniseringsmasspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dicyklohexylamin används som mellanprodukt för produktion av antioxidanter och vulkaniseringsaccelerator. Den används som katalysator för flexibla polyuretanskum. Det används också i jordbrukskemikalier och textilkemikalier. Används för att utgöra joniska flytande matriser för bakterieanalys i matrisassisterad laserdesorption/joniseringsmasspektrometri.
Löslighet Svårlöslig i
vatten (0,8 g/L).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-83-7
Molekylformel C12H23N
Molekylvikt (g/mol) 181.32
MDL-nummer MFCD00011658
InChI-nyckel XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
IUPAC-namn N-cyklohexylcyklohexanamin
LEDER C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexylamine
Smältpunkt -2 °C
Densitet 0.913
Kokpunkt 256 °C
Flampunkt 99 °C (210 °F)
Brytningsindex 1.4842
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2565
Beilstein 605923
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,3095
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (0,8 g/L).
Formel vikt 181.32
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.