Läs mer
Dicyclohexylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898880
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898880 100 mL 100ml
15808890 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15898880 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8029480100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-83-7
Specifikationer
Smältpunkt -0.1°C
Densitet 0.91 g/cm3 at 20°C
Molekylformel (C6H11)2NH
MDL-nummer MFCD00011658
Kvantitet 100 mL
Synonym Dicyclohexylamine, DCHA, Dicyclohexylamine
Molekylvikt (g/mol) 181.32