Läs mer
Dicyklohexylamin, TRC
Produktkod. 30381457
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30381457 1 g
1 options
Produktkod. 30381457 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4383001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexylamine
CAS 101-83-7
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C12 H23 N
Kvantitet 1 g
Synonym Dicyclohexylamine (8CI), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, D-CHA-T, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, NSC 3399
InChI formel InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
LEDER C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC-namn N-cyklohexylcyklohexanamin
Molekylvikt (g/mol) 181.32
Formel vikt 181.183