Läs mer
Dicyklohexylklorofosfin, 98+%
Produktkod. 11327768
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327768 1 g 1g
11317768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033571.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 16523-54-9 | C12H22ClP | 232,73 g/mol
Dicyklohexylklorfosfin används som farmaceutisk mellanprodukt. Det används också vid syntes av olika fosfiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16523-54-9
Molekylformel C12H22ClP
Molekylvikt (g/mol) 232.73
MDL-nummer MFCD00014294
InChI-nyckel AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane
PubChem CID 2734135
LEDER ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexylchlorophosphine
Färg Färglös till gul
Densitet 1.054 g/mL
Kokpunkt 97 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande
Linjär formel (C6H11)2PCl
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Reagerar våldsamt med vatten.
IUPAC-namn klor(dicyklohexyl)fosfan
Formel vikt 232.73
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.