Läs mer
Dicyklohexylmetan-4,4'-diisocyanat (blandning av isomerer), >90 %, TRC
Produktkod. 30010577
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010577 10 g
30009795 50 g
18033250 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43928510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5124-30-1
Molekylformel C15 H22 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 262.35
Synonym 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethane
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyklohexyl)metyl]cyklohexan
LEDER O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
Formel vikt 262.1681