Läs mer
Dicyclohexylmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicyclohexylmethanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-14H,1-10H2 |
| Formel vikt | 196.1827 |
| Procent renhet | >95% |