Läs mer
Dicyklohexyloxostannan, TRC
Produktkod. 30133583
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133583 1 g
30006735 100 mg
30005713 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4402601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22771-17-1
Molekylformel C12H22OSn
Molekylvikt (g/mol) 301.01
Synonym Dicyclohexyltin Oxide, NSC 99148
LEDER O=[Sn](C1CCCCC1)C2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexyloxostannane
Kvantitet 1 g