missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dicyclomine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30132637
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132637 500 mg
30136991 1 g
17930455 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD439300500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 67-92-5
Molekylformel C19 H35 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 345.95
Synonym [1,1'-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), [Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, Atumin, Benacol, Bentomine, Bentyl hydrochloride, Di-Syntramine, Dicyclomine hydrochloride, Dicycloverin hydrochloride, Diocyl hydrochloride, Dyspas, Mamiesan, Merbentyl, Procyclomin, Wyovin hydrochloride, β-Diethylaminoethyl 1-cyclohexylcyclohexanecarboxylate hydrochloride
IUPAC-namn 2-(diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate;hydrochloride
LEDER Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCCC1)C2CCCCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dicycloverine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
Formel vikt 345.2435
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.