Läs mer
Dicyclomine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicycloverine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 345.2435 |
| Procent renhet | >95% |