Läs mer
Dicyklopentadien, 90+%, stick. med 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11460224
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460224 500 mL 500ml
11470224 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13643.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132,206 g/mol
Dicyklopentadien används i hartser, särskilt omättade polyesterhartser. Det spelar en stor roll i bläck, lim och färger. Det används också som en monomer i polymerisationsreaktioner. Det är en prekursor för framställning av endo-tetrahydrodicyklopentadien, som reagerar med aluminiumklorid vid högre temperatur för att ge adamantin. Den genomgår en retro-Diels-Alder-reaktion för att ge cyklopentadien, som fungerar som ligand i oorganisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dicyklopentadien används i hartser, särskilt omättade polyesterhartser. Det spelar en stor roll i bläck, lim och färger. Det används också som en monomer i polymerisationsreaktioner. Det är en prekursor för framställning av endo-tetrahydrodicyklopentadien, som reagerar med aluminiumklorid vid högre temperatur för att ge adamantin. Den genomgår en retro-Diels-Alder-reaktion för att ge cyklopentadien, som fungerar som ligand i oorganisk kemi.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-73-6
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.206
MDL-nummer MFCD00078246
InChI-nyckel HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
PubChem CID 6492
ChEBI CHEBI:34695
LEDER C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclopentadiene
Namnnotering stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densitet 0.982
Kokpunkt 171°C to 173°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2048
Beilstein 1904092
Merck Index 14,2739
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 132.21
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dicyclopentadiene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclopentadiene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.