Läs mer
Dicyklopentadien, 90+%, stick. med 4-tert-butylkatechol
Beskrivning
Dicyklopentadien används i hartser, särskilt omättade polyesterhartser. Det spelar en stor roll i bläck, lim och färger. Det används också som en monomer i polymerisationsreaktioner. Det är en prekursor för framställning av endo-tetrahydrodicyklopentadien, som reagerar med aluminiumklorid vid högre temperatur för att ge adamantin. Den genomgår en retro-Diels-Alder-reaktion för att ge cyklopentadien, som fungerar som ligand i oorganisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dicyklopentadien används i hartser, särskilt omättade polyesterhartser. Det spelar en stor roll i bläck, lim och färger. Det används också som en monomer i polymerisationsreaktioner. Det är en prekursor för framställning av endo-tetrahydrodicyklopentadien, som reagerar med aluminiumklorid vid högre temperatur för att ge adamantin. Den genomgår en retro-Diels-Alder-reaktion för att ge cyklopentadien, som fungerar som ligand i oorganisk kemi.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicyclopentadiene |
| Namnnotering | stabiliserad med 4-tert-butylkatechol |
| Densitet | 0.982 |
| Kokpunkt | 171 °C till 173 °C |
| Flampunkt | 26 °C (78 °F) |
| Brytningsindex | 1.51 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| UN-nummer | UN2048 |
| Beilstein | 1904092 |
| Merck Index | 14,2739 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.