Läs mer
Dicyklopentadien, 95 %, stabiliserat med 100–200 ppm 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 10724841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10724841 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10636162 100 mL Glasflaska 100ml
10377370 1 L Glasflaska 1 L
11954431 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10724841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150760025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-73-6 , 98-29-3
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.2
InChI-nyckel HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
PubChem CID 6492
ChEBI CHEBI:34695
LEDER C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclopentadiene
Smältpunkt 11,0 °C till 13,0 °C
Densitet 0.9820g/mL, 0.982
Kokpunkt 170,0 °C
Flampunkt 32 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 91 % min. (endocyklopentadien) (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5100 till 1,5120
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 05,II,391
Merck Index 14,2739
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar. Andra lösligheter: lösliga i etanol, dietyleter
Stabilisator 100 till 200 ppm p-tert.-butylkatekol
Formel vikt 132.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.