Läs mer
Dicyclopentadiene diepoxide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10767772 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10767772 25 g Glass bottle 25g
10153051 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10767772 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348510250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-21-0
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
MDL-nummer MFCD00077209
InChI-nyckel BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
PubChem CID 6673
LEDER C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclopentadiene diepoxide
Smältpunkt 185.0°C to 189.0°C
Färg Beige-Yellow to White
Kokpunkt 326.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.4g/L (20°C)
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dicyclopentadiene diepoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.