Läs mer
Dicyklopentadien diepoxid, 98 %
Produktkod. 11347905
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347905 5 g 5g
11357905 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02940.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 81-21-0 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Dicyklopentadien diepoxid fungerar som en mellanprodukt för epoxihartser, mjukgörare och skyddande beläggningar. Den finner användning som gummitillsats och lim, som används vid höga temperaturer. Vidare används det vid framställning av endo-3-hydroxi-exo-9-oxa-exo-tetracyklo[5.3.1.02,6.08,10]undekan med användning av litiumaluminiumhydrid som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dicyklopentadien diepoxid fungerar som en mellanprodukt för epoxihartser, mjukgörare och skyddande beläggningar. Den finner användning som gummitillsats och lim, som används vid höga temperaturer. Vidare används det vid framställning av endo-3-hydroxi-exo-9-oxa-exo-tetracyklo[5.3.1.02,6.08,10]undekan med användning av litiumaluminiumhydrid som reagens.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-21-0
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00077209
InChI-nyckel BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
PubChem CID 6673
LEDER C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclopentadiene diepoxide
Smältpunkt 185°C to 189°C
Densitet 1.331
Kokpunkt 326°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 112743
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 164.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.