Läs mer
Dicyclopentadiene diepoxide, 98%
Produktkod. 15361286 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15361286 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15361286 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348511000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 81-21-0 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Dicyclopentadiene diepoxide
CAS 81-21-0
Smältpunkt 185.0°C to 189.0°C
Kokpunkt 326.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C10H12O2
Kvantitet 100 g
Synonym dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.4g/L (20°C).
InChI-nyckel BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Molekylvikt (g/mol) 164.2
PubChem CID 6673
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dicyclopentadiene diepoxide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.