Läs mer
Dicyclopentadiene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15828910
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15828910 2.5 L 2.5 L
15808910 100 mL 100ml
15818910 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15828910 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8030382500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-73-6
Specifikationer
Smältpunkt 11°C to 13°C
Densitet 0.98 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 166°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00078246
Kvantitet 2.5 L
Synonym Dicyclopentadiene, Cyclopentadiene dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Dicyclopentadiene
Molekylvikt (g/mol) 132.2